5-Methylnonane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAM0284-5MLEA 435 EUR
TCIAM0284-5ML
5-Methylnonane ≥98.0% (por GC)
5-Methylnonane
Formula: C₁₀H₂₂
Pto. Ebullición: 165°C
Pto. de inflamación: 38°C
Número MDL: MFCD00048832
Núm. CAS: 15869-85-9
UN: 3295
ADR: 3,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/94/28973694.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %