Perfluoropelargonic acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
Sinónimos: Perfluorononanoic acid
H0843-25G H0843-5G
TCIAH0843-25GEA 131 EUR
TCIAH0843-25G TCIAH0843-5G
Perfluoropelargonic acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Perfluoropelargonic acid
Formula: C₉HF₁₇O₂
MW: 464,07 g/mol
Número MDL: MFCD00039605
Núm. CAS: 375-95-1
EINECS: 206-801-3
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=defa4d463ed02ff1e8e159529801970e7f937766&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %