Perfluoropelargonic acid ≥97%
|
Peligro
|
A13980.06EA
41.4
EUR
A13980.06
A13980.14
A13980.22
Perfluoropelargonic acid ≥97%
Perfluoropelargonic acid
Formula:
C₉HF₁₇O₂ MW: 464,07 g/mol Pto. Ebullición: 218 °C Pto. de fusión: 63…68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039605 Núm. CAS: 375-95-1 EINECS: 206-801-3 UN: 3261 ADR: 8,III |