Digitonin
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAD0540-100MGEA 87 EUR
TCIAD0540-100MG
Digitonin
Digitonin
Formula: C₅₆H₉₂O₂₉
Número MDL: MFCD00077729
Núm. CAS: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/75/28975175.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Specific rotation [a]20/D -49.0 to -57.0 deg (C=1, EtOH) (after drying)
Drying loss max. 8.0 %
Sensitiveness to pass test