Digitonin
Proveedor: PanReac AppliChem
A1905.0005EA
1034.34
EUR
A1905.0005
A1905.0001
Digitonin
Digitonin
Formula:
C₅₆H₉₂O₂₉ |
Número MDL:
MFCD00077729 Núm. CAS: 11024-24-1 EINECS: 234-255-6 UN: 3462 ADR: 6.1,III |