2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Atención
H31819.06EA 334 EUR
H31819.06 H31819.03
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832290
Núm. CAS: 725743-50-0