(R)-(-)-2-Aminononane ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L19310.06EA 126 EUR
L19310.06 L19310.14 L19310.03
(R)-(-)-2-Aminononane ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Aminononane
Formula: C₉H₂₁N
MW: 143,27
Pto. Ebullición: 73 °C (19 mmHg)
Densidad: 0,782
Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03844739
Núm. CAS: 74069-74-2
ADR: 8,II