3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L10006.06EA 52.6 EUR
L10006.06 L10006.14
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥99%
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,04 g/mol
Pto. Ebullición: 132…134 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 95…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016417
Núm. CAS: 3321-92-4
EINECS: 000-000-0