Terbium(III) perchlorate 50% (w/w) en solución acuosa, grado reactivo
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
40573.NCEA 412 EUR
40573.NC
Terbium(III) perchlorate 50% (w/w) en solución acuosa, grado reactivo
Terbium(III) perchlorate
Formula: Cl₃O₁₂Tb
MW: 457,277 g/mol
Densidad: 1,5
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150362
EINECS: 237-826-8
UN: 3211
ADR: 5.1,II