5'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H26108.03EA 61.7 EUR
H26108.03 H26108.MD
5'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥99%
5'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168,17
Densidad: 1,188
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671763
Núm. CAS: 445-82-9