3',5'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H26833.06EA 310 EUR
H26833.06 H26833.03
3',5'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone ≥97%
3',5'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236243
Núm. CAS: 170570-79-3
EINECS: None