5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
Peligro
H32593.06EA 358 EUR
H32593.06 H32593.03
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇ClF₃N
MW: 209,60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832359
Núm. CAS: 942319-05-3
ADR: 8,III