2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Peligro
H32981.03EA 224 EUR
H32981.03 H32981.MD
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇ClF₃N
MW: 209,596 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213040
Núm. CAS: 771582-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III