3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Peligro
H32821.03EA 113 EUR
H32821.03 H32821.06
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025414
Núm. CAS: 916421-00-6
UN: 3265
ADR: 8,II