3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H33880.MDEA 36 EUR
H33880.MD H33880.03
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398596
Núm. CAS: 853367-87-0
UN: 3261
ADR: 8,III