3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Peligro
H33160.MDEA 52.5 EUR
H33160.MD H33160.03
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398595
Núm. CAS: 1261828-76-5
UN: 3261
ADR: 8,III