2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 96%
Peligro
H33930.03EA 113 EUR
H33930.03 H33930.06
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 96%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18399774
Núm. CAS: 1261573-60-7
UN: 3265
ADR: 8,III