2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H34130.03EA 119 EUR
H34130.03 H34130.06
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₇BrF₄O
MW: 287,05
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201038
Núm. CAS: 1373921-05-1
UN: 3265
ADR: 8,III