3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Peligro
H33520.03EA 138 EUR
H33520.03 H33520.MD
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃
MW: 253,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631610
Núm. CAS: 116070-36-1
UN: 3265
ADR: 8,III