Tricosachromium hexacarbide ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
42313.30EA
947
EUR
42313.30
42313.09
42313.18
Tricosachromium hexacarbide ≥99.5% (metals basis)
Tricosachromium hexacarbide
Formula:
C₆Cr₂₃ MW: 1267,97 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00678358 Núm. CAS: 12105-81-6 EINECS: 235-160-2 UN: 3178 ADR: 4.1,III |