Trichromium dicarbide ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
11547.30EA 257 EUR
11547.30 11547.18
Trichromium dicarbide ≥99.5% (metals basis)
Trichromium dicarbide
Formula: C₂Cr₃
MW: 180,01 g/mol
Pto. de fusión: 1890 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016041
Núm. CAS: 12012-35-0
EINECS: 234-576-1
UN: 3178
ADR: 4.1,III