2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone ≥98%
|
Atención
|
H26130.03EA
173
EUR
H26130.03
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone ≥98%
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone
Formula:
C₈H₇FO₂ MW: 154,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01090995 Núm. CAS: 93339-98-1 EINECS: None |