3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥97%
Atención
H32624.03EA 42.4 EUR
H32624.03 H32624.09
3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥97%
3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Pto. de fusión: 105…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042476
Núm. CAS: 140675-42-9