2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B22261.09EA 89.1 EUR
B22261.09 B22261.88
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol ≥98%
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Formula: C₈H₇Cl₂NO₃
Pto. de fusión: 49…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270764
Núm. CAS: 99817-36-4
EINECS: 420-740-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III