Methyl perfluorododecanoate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAM1917-5GEA
33
EUR
TCIAM1917-5G
TCIAM1917-25G
Methyl perfluorododecanoate ≥95.0% (por GC)
Methyl perfluorododecanoate
Formula:
C₁₃H₃F₂₃O₂ |
Número MDL:
MFCD00236616 Núm. CAS: 56554-52-0 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 54.0 to 60.0 deg-C |