Methyl perfluorononanoate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAM1915-25GEA 145 EUR
TCIAM1915-25G
Methyl perfluorononanoate ≥95.0% (por GC)
Methyl perfluorononanoate
Formula: C₁₀H₃F₁₇O₂
Pto. Ebullición: 65°C
Número MDL: MFCD00153213
Núm. CAS: 51502-45-5
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/60/28987860.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %