Methyl perfluorotetradecanoate 96%
L16975.06EA 62.6 EUR
L16975.06
Methyl perfluorotetradecanoate 96%
Methyl perfluorotetradecanoate
Formula: C₁₅H₃F₂₇O₂
Pto. de fusión: 95…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236620
Núm. CAS: 203302-99-2