4'-Acetamidoacetophenone ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L03430.18EA
195
EUR
L03430.18
L03430.09
4'-Acetamidoacetophenone ≥98%
4'-Acetamidoacetophenone
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ MW: 177,20 g/mol Pto. de fusión: 166…172 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014965 Núm. CAS: 2719-21-3 EINECS: 220-320-6 |