3'-Acetamidoacetophenone ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A12188.22EA 194 EUR
A12188.22 A12188.14
3'-Acetamidoacetophenone ≥98%
3'-Acetamidoacetophenone
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Pto. de fusión: 125…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00032278
Núm. CAS: 7463-31-2