Ácido ortofosfórico 1%
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos: Ácido fosfórico
PRLS88868.410EA 0 EUR
PRLS88868.410
Ácido ortofosfórico 1%
Ácido ortofosfórico
Formula: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011340
Núm. CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III