1,10-Undecadiene ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Peligro
|
TCIAU0024-5MLEA
328
EUR
TCIAU0024-5ML
TCIAU0024-1ML
1,10-Undecadiene ≥90.0% (por GC)
1,10-Undecadiene
Formula:
C₁₁H₂₀ Pto. Ebullición: 187°C |
Número MDL:
MFCD00059203 Núm. CAS: 13688-67-0 UN: 3295 ADR: 3,III |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |