Nickel sulphide ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
45498.06EA
234
EUR
45498.06
Nickel sulphide ≥99% (metals basis)
Nickel sulphide
Formula:
Ni₃S₂ MW: 240,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00217044 Núm. CAS: 12035-72-2 UN: 3077 ADR: 9,III |