2-Hydroxyethyl phenyl sulphide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAP0733-25MLEA
32
EUR
TCIAP0733-25ML
TCIAP0733-500ML
2-Hydroxyethyl phenyl sulphide ≥97.0% (por GC)
2-Hydroxyethyl phenyl sulphide
Formula:
C₈H₁₀OS MW: 154,23 g/mol |
Número MDL:
MFCD00002905 Núm. CAS: 699-12-7 EINECS: 211-828-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |