2-Hydroxyethyl phenyl sulphide ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
A10861.09EA 29.2 EUR
A10861.09 A10861.18
2-Hydroxyethyl phenyl sulphide ≥99%
2-Hydroxyethyl phenyl sulphide
Formula: C₈H₁₀OS
MW: 154,23
Pto. Ebullición: 115…116 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,147
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002905
Núm. CAS: 699-12-7
EINECS: 211-828-9