4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H26858.MDEA 40 EUR
H26858.MD H26858.03
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₇F₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660254
Núm. CAS: 886501-20-8
EINECS: None
ADR: 8,III