5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%, JRD
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H31859.MDEA 65.7 EUR
H31859.MD H31859.03
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%, JRD
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₇F₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519342
Núm. CAS: 1092460-98-4
ADR: 8,III