3-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H32293.03EA 288 EUR
H32293.03 H32293.MD
3-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
3-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₁₀FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025368
Núm. CAS: 916420-49-0
ADR: 8,III