3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H26693.MDEA 59 EUR
H26693.MD
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115915
Núm. CAS: 105969-16-2
ADR: 8,III