2-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L19165.MDEA 29.5 EUR
L19165.MD L19165.03
2-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236229
Núm. CAS: 243863-36-7
ADR: 8,III