2-Fluoro-5-methylbenzylamine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H26652.MDEA 55.9 EUR
H26652.MD H26652.03
2-Fluoro-5-methylbenzylamine 97%
2-Fluoro-5-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213371
Núm. CAS: 93071-82-0
EINECS: None
ADR: 8,III