3,5-Difluoro-2-methylbenzamide ≥97%
Atención
H33022.03EA 206 EUR
H33022.03 H33022.MD
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide ≥97%
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide
Formula: C₈H₇F₂NO
MW: 171,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687171
Núm. CAS: 1323966-37-5