4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A16501.03EA 32 EUR
A16501.03 A16501.06
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061252
Núm. CAS: 208173-24-4