4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B20558.06EA 191 EUR
B20558.06 B20558.03
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O
MW: 206,14
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061251
Núm. CAS: 208173-21-1