3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Atención
B22874.06EA 219 EUR
B22874.06
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236273
Núm. CAS: 237761-81-8