2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B24501.06EA 201 EUR
B24501.06
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O
MW: 206,14
Densidad: 1,326
Pto. de inflamación: 86 °C (186 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061249
Núm. CAS: 174013-29-7