2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B20777.03EA 50.4 EUR
B20777.03 B20777.06
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061248
Núm. CAS: 202664-53-7