4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H26144.03EA 251 EUR
H26144.03
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92
Pto. de fusión: 183…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062379
Núm. CAS: 182344-16-7
EINECS: None