5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L19819.06EA
195
EUR
L19819.06
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥99%
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formula:
C₇H₈BFO₂ MW: 153,95 g/mol Pto. de fusión: 148…149 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095047 Núm. CAS: 163517-62-2 EINECS: 000-000-0 |