3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H52752.MDEA
90.8
EUR
H52752.MD
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formula:
C₇H₈BFO₂ MW: 153,95 g/mol Pto. de fusión: 142…144 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368679 Núm. CAS: 163517-61-1 |