2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L11005.14EA 300 EUR
L11005.14 L11005.06
2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97%
2-Bromoethyl phenyl sulphide
Formula: C₈H₉BrS
MW: 217,12 g/mol
Pto. Ebullición: 140…141 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,44
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040826
Núm. CAS: 4837-01-8
EINECS: 225-422-4